Learn More
EH-IDTBr, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17166534
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17166534 500 mg 500 Milligramm
17146534 100 mg 100 Milligramm
17156534 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17166534 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H66142.ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2102510-60-9 | C72H88N6O2S8 | 1326.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2102510-60-9
Summenformel C72H88N6O2S8
Molekulargewicht (g/mol) 1326.02
InChI-Schlüssel HKJHYTKBDDVGRK-UHFFFAOYNA-N
Synonym 5,5 '-[[4,4,9,9-​tetrakis(2-​ethylhexyl)-4,9-dihydro-s-indaceno[1,2-b:5,6-b']dithiophene-2,7-diyl]bis(2,1,3-benzothiadiazole-7,4-diylmethylidyne)]bis[3-ethyl-2-thioxo-4-thiazolidinone]
IUPAC-Name 3-Ethyl-5-{[7-(15-{7-[(3-Ethyl-4-Oxo-2-Sulfanyliden-1,3-Thiazolidin-5-Yliden)Methyl]-2,1,3-Benzothiadiazol-4-yl}-9,9,18,18-Tetrakis(2-Ethylhexyl)-5,14-Dithiapentacyclo[10.6.0.0³,¹⁰.0⁴,⁸.0¹³,¹⁷]Octadeca-1(12),2,4(8),6,10,13(17),15-Heptaen-6-yl)-2,1,3-Benzothiadiazol-4-yl]Methyliden}-2-Sulfanyliden-1,3-Thiazolidin-4-one
SMILES CCCCC(CC)CC1(CC(CC)CCCC)C2=C(SC(=C2)C2=CC=C(C=C3SC(=S)N(CC)C3=O)C3=NSN=C23)C2=CC3=C(C=C12)C1=C(C=C(S1)C1=CC=C(C=C2SC(=S)N(CC)C2=O)C2=NSN=C12)C3(CC(CC)CCCC)CC(CC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material EH-IDTBr
Menge 500 mg
Formelmasse 1326.03
Physikalische Form Fest
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.