Artikelnummer. 10246640
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Menge
Verpackung
unitSize
10246640
2 g
Glasflasche
2 Gramm
10144410
100 g
Glasflasche
100 Gramm
10636734
500 g
Glasflasche
500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer.
10246640
Lieferant
Thermo Scientific Acros
Lieferanten-Nr.
204370020
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 112-95-8 | C20H42 | 282.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS
112-95-8
Summenformel
C20H42
Molekulargewicht (g/mol)
282.56
MDL-Nummer
MFCD00009344
InChI-Schlüssel
CBFCDTFDPHXCNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym
eicosane, n-eicosane, unii-3aya9kec48, ccris 663, nonadecane, methyl, 3aya9kec48, eicosane, analytical standard, octyldodecane, n-icosane
PubChem CID
8222
ChEBI
CHEBI:43619
IUPAC-Name
Icosan
SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material
Eicosane
Schmelzpunkt
36,0 bis 38,0 °C
Farbe
Weiß
Dichte
0.7886g/mL
Siedepunkt
220.0°C (30.0 mmHg)
Flammpunkt
>112°C
Infrarotspektrum
Echt
Prozentgehaltsbereich
98.5% min. (GC)
Verpackung
Glasflasche
Strukturformel
CH3 (CH2 )1 8 CH3
Menge
2 g
Beilstein
01, 174
Relative Dichte
0.7886
Löslichkeitsinformationen
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether
Formelmasse
282.54
Reinheit (%)
99%
Physikalische Form
Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt.
Datenschutzrichtlinie .
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?