Learn More
Eicosan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10636734 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10636734 500 g Glasflasche 500 Gramm
10246640 2 g Glasflasche 2 Gramm
10144410 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10636734 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 204375000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 112-95-8 | C20H42 | 282.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-95-8
Summenformel C20H42
Molekulargewicht (g/mol) 282.56
MDL-Nummer MFCD00009344
InChI-Schlüssel CBFCDTFDPHXCNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym eicosane, n-eicosane, unii-3aya9kec48, ccris 663, nonadecane, methyl, 3aya9kec48, eicosane, analytical standard, octyldodecane, n-icosane
PubChem CID 8222
ChEBI CHEBI:43619
IUPAC-Name Icosan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eicosane
Schmelzpunkt 36,0 bis 38,0 °C
Farbe Weiß
Dichte 0.7886g/mL
Siedepunkt 220.0°C (30.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)18CH3
Menge 500 g
Beilstein 01, 174
Relative Dichte 0.7886
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether
Formelmasse 282.54
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Eicosane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.