Learn More
Eicosan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | n-Eicosane |
| CAS | 112-95-8 |
| Summenformel | C20 H42 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Eicosane, MPCM 37, NSC 62789, Parafol 20Z, n-Eicosane |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H42/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-20H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC-Name | Icosan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 282.55 |
| Formelmasse | 282.3287 |