Learn More
Eicosanedioinsäure, TRC
Artikelnummer. 30370918
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30370918 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30370918 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE4768601G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eicosanedioic Acid
CAS 2424-92-2
Summenformel C20H38O4
Menge 1 g
Synonym 1,18-Octadecanedicarboxylic Acid, 1,20-Eicosanedioic Acid, C 20, C 20 Fatty Acid, Eicosan-1,20-dioic Acid, Octadecamethylenedicarboxylic Acid, SL 20-90, SL 20-93, SL 20-99
InChI-Formel InChI=1S/C20H38O4/c21-19(22)17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20(23)24/h1-18H2,(H,21,22)(H,23,24)
SMILES OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 342.51
Formelmasse 342.277