Learn More
Eicosapentaensäure-Ethylester, TRC
Artikelnummer. 30179743
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179743 100 mg 100 Milligramm
30180191 10 mg 10 Milligramm
30180078 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179743 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE477805100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86227-47-6
Summenformel C22 H34 O2
Molekulargewicht (g/mol) 330.5
Synonym (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid ethyl ester, 5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, ethyl ester, (all-Z)-, (all-Z)-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid ethyl ester, AMR 101, Epadel, Epadel S 300, Ethyl all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoate, Ethyl eicosapentaenoate, Ethyl eicosapentanoate, Icosapent ethyl, Incromega EPA, Timnodonic acid ethyl ester, Vascepa, cis-Eicosapentaenoic acid ethyl ester
IUPAC-Name Ethyl (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-Ikosa-5,8,11,14,17-Pentaenoat
SMILES CCOC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eicosapentaenoic Acid Ethyl Ester (EPA EE)
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H34O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18H,3-4,7,10,13,16,19-21H2,1-2H3/b6-5-,9-8-,12-11-,15-14-,18-17-
Formelmasse 330.2559