Beschreibung
The German cDNA consortium.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | EIF3A |
| Anwendungen | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.44 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | EIF3A |
| Gen-Zugriffsnummer | Q14152 |
| Gen-Alias | eIF 3 theta, EIF3, eIF3 p167, eIF3 p170, eIF3 p180, eIF3 p185, eIF3 theta, EIF3A, EIF3S10, KIAA0139, P167, p180, p185, TIF32 |
| Gensymbole | EIF3A |
| Mehr anzeigen |