missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EIF3C Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-38365-20ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
EIF3C Polyclonal antibody specifically detects EIF3C in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spezifikation
| EIF3C | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| cell migration-inducing protein 17, eIF3 p110, eIF3c, EIF3CL, eIF3-p110, EIF3S8FLJ55450, Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit 8, eukaryotic translation initiation factor 3 subunit C, eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 8 (110kD), eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 8, 110kDa, eukaryotic translation initiation factor 3, subunit C, FLJ53378, FLJ54400, FLJ54404, FLJ55750, FLJ78287, MGC189737, MGC189744 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 694-913 of human EIF3C (NP_003743.1).,, Sequence:, EIPYMAAHESDARRRMISKQFHHQLRVGERQPLLGPPESMREHVVAASKAMKMGDWKTCHSFIINEKMNGKVWDLFPEADKVRTMLVRKIQEESLRTYLFTYSSVYDSISMETLSDMFELDLPTVHSIISKMIINEELMASLDQPTQTVVMHRTEPTAQQNLALQLAEKLGSLVENNERVFDHKQGTYGGYFRDQKDGYRKNEGYMRRGGYRQQQSQTAY | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 8663 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur