Learn More
eIF5A2 Antibody (002), DyLight 488, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18351031 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18351031 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18351031
Marke: Novus Biologicals NBP290305G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
eIF5A2 Monoclonal specifically detects eIF5A2 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen eIF5A2
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 2
Konjugat DyLight 488
Verdünnung ELISA
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias eIF-5A-2, EIF-5A2, eIF5AII, eukaryotic initiation factor 5A, Eukaryotic initiation factor 5A isoform 2, eukaryotic translation initiation factor 5A2, eukaryotic translation initiation factor 5A-2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human eIF5A2 (Q9GZV4; Met1-Lys153).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 56648
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG