Learn More
Sonics Materials Sonde mit acht Elementen
Artikelnummer. 11703609
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Aluminium
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material unitSize
11703609 Aluminium 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11703609 Lieferant Sonics Materials Lieferanten-Nr. 6300602
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bei einer Verarbeitung zwischen 250 μMit einer Kapazität von l-2ml steigert diese robuste und zuverlässige Elementsonde die Produktivität und minimiert sich wiederholende Arbeitsschritte, indem sie 8 identische Proben gleichzeitig verarbeitet.
  • Erhöht die Produktivität und minimiert repetitive Aufgaben durch gleichzeitige Verarbeitung von 8 identischen Proben
  • Besteht aus einer Aluminiumkupplung und acht 1/8 in.  ⁄großen Rohren. (3 mm) Mini-Mikrospitzen
  • Verarbeitungskapazität: 250 μl-2 ml
  • Abstand zwischen den Spitzen: ⁄11 32 in. (9 mm)
  • Länge der Mini-Mikrospitze: ⁄11 16 in. (17 mm)
  • Art.-Nr. 630-0602
Spezifikation
Produkttyp Sonde
Material Aluminium
Beschreibung Sonde mit 8 Elementen
Spitzenform Mini-Mikrospitze