Learn More
18-Elemente-Lösung für ICP/MS 10 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical Products
Description
Lösung mit 18 Elementen: Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb Se, Th, Tl, U, V, Zn für ICP/MS 10 mg/l HNO3-Matrix
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 18 Elemente |
| Verpackung | Flasche |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Ag,Al,As,Ba,Be,Cd,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,Pb,Se,Th,Tl,U,V,Zn |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | 10 mg/l |
| Typ | ICP/MS-Kalibrierungs-Mehrelemente-Standardlösung |
| Element | Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Se, Th, TI, U, V, Zn |
| Solvent or Matrix | 2 % HNO3 |
| Menge | 100 ml |
Safety and Handling
Product Identifier
- Multi-element Standard Solution for ICP. 18 Components in HNO3 2% (MS 008)
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.