Learn More
A&D Weighing EK-AEP Eigensichere tragbare Waagen ATEX
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16874591
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
300 g
3000 g
12 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
16874591 12 kg 1 Stück
16894591 300 g 1 Stück
16884591 3000 g 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 16874591
Marke: A&D Weighing EK12KAEP
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A&D Weighing EK-AEP Eigensichere tragbare Waagen ATEX mit vielseitige Wägebereiche und robuste Konstruktion.
  • Kompakt, leicht und extrem erschwinglich bei ausgezeichnetem Explosionsschutz
  • Ausgestattet mit einem optischen Steckverbinder für die Datenausgabe über Glasfaserkabel und einem optischen Kommunikationsadapter AD-1611.*1
  • Batteriebetrieb*2 (ca. 250 Stunden) für optimale Tragbarkeit ohne komplizierte Verkabelung über eine Sicherheitsbarriere
  • GMP/GLP-konforme Ausführung zur Erfüllung der Dokumentationsanforderungen
  • Leicht lesbare LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung (16 mm Zeichenhöhe)
  • Automatische Abschaltfunktion zur Einsparung von Batteriestrom
  • Wägeschale aus hygienischem und chemikalienechten Edelstahl (SUS304)
  • Mehrere Wägeeinheiten: g, oz, lb, ozt, ct, mom, dwt, gr, N, zusätzlich zu SG (spezifisches Gewicht)*3
  • Zählmodus mit der Funktion zur Verbesserung der automatischen Zählgenauigkeit (Automatic Counting Accuracy Improvement, ACAI)
  • Funktion des Prozentmodus für Zielwiegung, Überprüfung der Probenvariation usw.
  • Komparatorfunktion für schnelleres und genaueres Füllen, Verpacken, Sortieren usw.
  • Ansprechcharakteristik einstellbar in Abhängigkeit vom Grad der Zugluft und Vibrationen am Standort
  • Sicherheitsring zur Drahtverriegelung der Waage zum Schutz vor Diebstahl
  • *1 Beide separat erhältlich
  • *2 Zur ausschließlichen Verwendung mit vier DURACELL AA-Alkalibatterien MN1500 LR6, ENERGIZER AA-Alkalibatterien E91 LR6 AM3 oder Panasonic AA-Alkalibatterien LR6 (XJ) 1,5V.
  • *3 Entweder tl (tael) oder tol (tola) kann auf Anfrage hinzugefügt werden.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität GMP/GLP/ISO/IECEx/ATEX/NEC505: Klasse I, Zone 0, AEx/Ex ia op is IIB T3, NEC500: IS/I/1/C,D/T3C
Anschlusstyp Glasfaserschnittstelle (erfordert AD-1611 und Glasfaserkabel)
Fassungsvermögen 12 kg
Displaytyp Hintergrundbeleuchtetes LCD
Lesbarkeit 1 g
Material ABS, Edelstahl
Modell EK-12KAEP
Elektrische Anforderungen Nur zu verwenden mit vier DURACELL AA Alkaline MN1500 LR6, ENERGIZER AA E91 Alkaline LR6 AM3 oder Panasonic AA Alkaline LR6 (XJ) 1,5 V Batterien