Learn More
Chemsplash Eka Hose
Artikelnummer. 30058436
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
50 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30058436 2XL 50 Stück
30058351 S 50 Stück
30058358 M 50 Stück
30058239 L 50 Stück
30058170 XL 50 Stück
30058400 - 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30058436 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 2616.400.008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.47 €
    144.98 € / 50 Stück
    Sparen 26.49 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 09-07-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hosen mit elastischem Bund und Beinabschlüssen sind robust und beständig gegen Chemikalienspritzer und Staub.
Chemsplash Hose mit elastischem Bund und Knöcheln
  • Chemsplash 55 g/m² Typ PB 6B Gewebe
  • Elastischer Bund und Knöchel
  • Silikon- und latexfrei
  • Anti-Static Material
  • Fusselfreier Stoff
  • PFAS-frei
  • Entspricht ISO Reinraum 14644-1:2015 Reinraumklasse 5-9
Beschreibung: Chemsplash Hosen mit elastischem Bund und Knöcheln sind aus weichem und mikroporösem Material gefertigt. Chemsplash Stoff. Sie sind robust und beständig gegen Chemikalienspritzer und Staub, fusselfrei und weisen antistatische Eigenschaften gemäß EN1149-5:2008 auf. Chemsplash Accessoires sind so konzipiert, dass sie den Träger vor der Umgebung oder die Umgebung vor dem Träger schützen. Diese Produktreihe wurde entwickelt, um maximalen Tragekomfort zu bieten. Die Hose entspricht ISO Reinraum 14644-1:2015 Reinraumklassen 5-9 Standards.
Spezifikation
Größe 2XL
Geschlecht Unisex
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Farbe Weiß
Knöchelform Elastisch
Saumtyp Genäht
Anzahl Taschen Keine
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Latexfrei Ja
Sterilität Nicht steril
Produkttyp Hosen