Learn More
Chemsplash Eka Trouser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200105907
Click to view available options
Größe:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Packungsgröße:
50 Stück
Produktkode 30058351
missing translation for 'mfr': Chemsplash 2616.400.004
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Trousers with Elasticated Waist and Ankles are strong and resistant to chemical splash and dust.
Chemsplash Trousers with Elasticated Waist and Ankles
  • Chemsplash 55GSM Type PB 6B Fabric
  • Elasticated Waist and Ankles
  • Silicone and Latex Free
  • Anti-Static Material
  • Non-Linting Fabric
  • PFAS Free
  • Conforms to ISO Cleanroom 14644-1:2015 Cleanroom Class 5-9
Description: Chemsplash Trousers with Elasticated Waist and Ankles are made of soft and microporous Chemsplash fabric. They are strong and resistant to chemical splash and dust, lint-free, and feature anti-static properties under EN1149-5:2008. Chemsplash accessories are designed to protect the wearer from the environment or the environment from the wearer. This range has been crafted to offer maximum comfort and wearability. The trousers conform to ISO Cleanroom 14644-1:2015 Cleanroom Class 5-9 standards.
Tekniske data
Größe Small
Geschlecht Unisex
Produkttyp Trouser
Material Microporous Non-woven Polyethylene Laminate
Farbe White
Knöchelform Elastic
Saumtyp Stitched
Anzahl Taschen None
Einwegprodukt Single-use
Latexfrei Yes
Sterilität Non-sterile
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.