Learn More
EKASTU Safety EKASTU Reinigungsflüssigkeit
Artikelnummer. 10248784
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
10248784 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10248784 Lieferant EKASTU Safety Lieferanten-Nr. 266962
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.70 €
    13.60 € / 1 Stück
    Sparen 1.10 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die EKASTU Reinigungsflüssigkeit ist für Atemschutzgeräte, Augenschutzgeräte und Handschutzgeräte vorgesehen
Färbt nicht auf Oberflächen ab
Spezifikation
Produkttyp EKASTU-Masken-Reinigungsmittel
Farbe Klar
Material Kunststoffgehäuse
Kapazität (metrisch) 250 mL
Höhe (metrisch) 15cm
Gewicht (metrisch) ca. 273 Gramm