Learn More
ELAC2 Antibody, PE, R&D Systems™
Artikelnummer. 18602432 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
18602432 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18602432 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP297772PE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
ELAC2 Polyclonal specifically detects ELAC2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen ELAC2
Anwendungen Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ELAC2 fragment.
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 60528
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Isotype IgG
Produktlinie Novus