Learn More
Elaidinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422597
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11422597 25 g 25 Gramm
11402597 1 g 1 Gramm
11412597 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422597 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14832.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kühl lagern
In human platelets incubated with arachidonic acid, elaidic acid inhibits HHT and HETE formation while inducing prostaglandin and thromboxane synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
In humanen Thrombozyten, die mit Arachidonsäure inkubiert werden, hemmt die Elaidinsäure die HHT- und HETE-Bildung und induziert gleichzeitig die Prostaglandin- und die Thromboxan-Synthese.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-79-8
Summenformel C18H34O2
Molekulargewicht (g/mol) 282.468
MDL-Nummer MFCD00063954
InChI-Schlüssel ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Synonym elaidic acid, trans-oleic acid, trans-9-octadecenoic acid, 9-octadecenoic acid, e-oleic acid, 9-octadecenoic acid, e, e-octadec-9-enoic acid, trans-elaidic acid, 9-octadecenoic acid, 9e, elaidinsaure
PubChem CID 637517
ChEBI CHEBI:27997
IUPAC-Name (E)-Octadec-9-enosäure
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Elaidic acid
Schmelzpunkt 41°C to 45°C
Siedepunkt 288°C (100 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 25 g
Beilstein 1726543
Merck Index 14,3533
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 282.47
Reinheit (%) 98%