Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Elaidic Acid |
| Schmelzpunkt | 43.0°C to 45.0°C |
| Siedepunkt | 288.0°C (100.0 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2H |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 02,II,441 |
| Merck Index | 15,3581 |
| Mehr anzeigen |