Learn More
Elaidinsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Elaidic Acid |
| CAS | 112-79-8 |
| Summenformel | C18 H34 O2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 9-Octadecenoic acid, (E)-, Elaidic acid (8CI), (9E)-9-Octadecenoic acid, (9E)-Octadecenoic acid, (E)-9-Octadecenoic acid, (E)-Oleic acid, 9-trans-Octadecenoic acid, 9-trans-Oleic acid, Elaidinic acid, NSC 26988, trans-9-Octadecenoic acid, trans-Elaidic acid, trans-Oleic acid, trans-δ9-Octadecenoic acid, δ9-trans-Octadecenoic acid, Elaidic Acid, 9-Octadecenoic acid, (9E)- |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9+ |
| SMILES | CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-Name | (E)-Octadec-9-enosäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 282.46 |
| Formelmasse | 282.2559 |