Learn More
Elaiophylin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16401489
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16401489 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16401489 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15184
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Elaiophylin (Azalomycin B; Gopalamicin; Efomycin E) is an autophagy inhibitor, exerts antitumor activity as a single agent in ovarian cancer cells.
Elaiophylin (Azalomycin B
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Elaiophylin
CAS 37318-06-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C54H88O18
Menge 1 mg
Synonym Azalomycin B Gopalamicin Efomycin E
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (48.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@H](O[C@@H]2C[C@@]([C@H]([C@H](O)[C@H](C)[C@](OC(/C=C/C=C/[C@H](C)[C@]([C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H]([C@]3(O)O[C@H](C)[C@@H](CC)[C@H](O[C@H]4C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](C)O4)C3)C)([H])OC5=O)=O)([H])[C@H](/C=C/C=C/5)C)C)(O)O[C@H](C)[C@H]2CC)O1
Molekulargewicht (g/mol) 1025.27
Formelmasse 1025.27
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation