Learn More
Elastatinal, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453769
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15453769 5 mg 5 Milligramm
15463769 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453769 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61120.#0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Irreversibler Elastase-Hemmer
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51798-45-9
Summenformel C21H36N8O7
Molekulargewicht (g/mol) 512.568
MDL-Nummer MFCD00151180
InChI-Schlüssel IJWCGVPEDDQUDE-WXZHEDMLSA-N
Synonym elastatinal, leu-co-cpd-gln-ala-h
PubChem CID 15942859
IUPAC-Name (2S)-2-[[(1S)-2-[[(2S)-5-amino-1,5-dioxo-1-[[(2S)-1-oxopropan-2-yl]amino]pentan-2-yl]amino]-1-(2-amino-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-6-yl)-2-oxoethyl]carbamoylamino]-4-methylpentansäure
SMILES CC(C)CC(C(=O)O)NC(=O)NC(C1CCN=C(N1)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Elastatinal
Farbe Weiß bis gelb
Menge 5 mg
Beilstein 873543
Formelmasse 512.6
Physikalische Form Pulver