Learn More
Elastatinal, TRC
Artikelnummer. 30369580
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30369580 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30369580 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE5010082.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Elastatinal
CAS 51798-45-9
Summenformel C21 H36 N8 O7
Menge 2.5 mg
Synonym (2S)-2-[(4S)-2-Amino-3,4,5,6-tetrahydro-4-pyrimidinyl]-N-[[[(1S)-1-carboxy-3-methylbutyl]amino]carbonyl]glycyl-N1-[(1S)-1-methyl-2-oxoethyl]-L-glutamamide, Elastatinal, (2S)-2-[(4S)-2-Amino-1,4,5,6-tetrahydro-4-pyrimidinyl]-N-[[[(1S)-1-carboxy-3-methylbutyl]amino]carbonyl]glycyl-N1-[(1S)-1-methyl-2-oxoethyl]-L-glutamamide
InChI-Formel InChI=1S/C21H36N8O7/c1-10(2)8-14(19(34)35)28-21(36)29-16(12-6-7-24-20(23)27-12)18(33)26-13(4-5-15(22)31)17(32)25-11(3)9-30/h9-14,16H,4-8H2,1-3H3,(H2,22,31)(H,25,32)(H,26,33)(H,34,35)(H3,23,24,27)(H2,28,29,36)/t11-,12-,13-,14-,16-/m0/s1
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)N[C@@H]([C@@H]1CCN=C(N)N1)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)N[C@@H](C)C=O)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-[[(1S)-2-[[(2S)-5-Amino-1,5-dioxo-1-[[(2S)-1-oxopropan-2-yl]amino]pentan-2-yl]amino]-1-[(6S)-2-Amino-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-6-yl]-2-oxoethyl]carbamoylamino]-4-methylpentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 512.56
Formelmasse 512.271