Learn More
Corning™ Elastische Manschetten für CoolRack Module
Für den Einsatz mit CoolRack Modulen vorgesehen. Corning™ Elastische Manschetten für CoolRack Module gewährleisten bequeme Griffsicherheit beim Umgang mit kalten, warmen oder nassen CoolRack Röhrchenmodulen.
Marke:  Corning™ 432092
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Artikelnummer. 15555535
  • 24.40 € / 4 Stück
Verfügbar ab
12-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Farbige elastische Manschetten für farbkodierte Experimente
  • Kompatibel mit Eis, Trockeneis und Wasserbäder
  • Vier Farben: violett, grün, orange, rosa
Die Manschetten passen auf die folgenden Module:
  • Alle 15-Platz CoolRack Module
  • Alle 30-Platz CoolRack Module
  • CoolRack 15 ml
  • CoolRack 50 ml
  • CoolRack VS13
  • CoolRack V13
  • CoolRack V16
Spezifikation
Spezifikation
Farbcodierung von CoolRack Röhrchenmodulen
4/Packung
Violett, Grün, Orange, Rosa
CoolRack Module
Elastische Hülsen