Learn More
Kolmi Hopen™ Elasticated SMS Coveralls with Hood
Artikelnummer. 17780109 Alle ansehen Medicom Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 17780109
Marke: Kolmi Hopen™ 40.209/05
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
The pleasant and light SMS material of these coveralls is breathable, while offering better sealing than simple polypropylene for industrial environments.
  • Modell mit Kapuze und Laschen am Reißverschluss
  • SMS-Material ermöglicht eine bessere Begrenzung der Freisetzung von Partikeln (fusselfrei)
  • Innennähte
  • Elastisch mit Daumenschlaufen an Handgelenken und Knöcheln
  • Ohne Taschen, um das Risiko von herausfallenden Objekte zu vermeiden
  • Luft- und Wasserdampf durchlässig
  • Gute Reißfestigkeit und Abriebfestigkeit
  • Einzelverpackung
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe 2XL
Material SMS
Farbe Azurblau
Einwegprodukt Ja
Hood Type Elastisch
Sterilität Unsteril
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, (EU) 2016/425
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontrollierte Umgebungen
Gewicht (metrisch) 50 g/m2
Menge 25 Packungen