Learn More
Kolmi Hopen™ Elasticated SMS Gown with Collar and Zipper
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7227155 Alle ansehen Medicom Produkte
Click to view available options
Größe:
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 17740119
Marke: Kolmi Hopen™ 40.507/03
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The polyethylene film of these gowns makes it possible to reduce the particulate release of fibers in the industrial workplace.
  • Leichtes Polypropylen ist mit einer Polyethylen-Folie für eine bessere hydrophobe Abdichtung ausgekleidet
  • Mit Kragen und elastischen Bündchen
  • Geeignet für geschützte Umgebungen
  • Einzeln verpackt für kontrollierte Hygiene und Auslieferung
Spezifikation
Größe Groß
Material SMS, Polyethylen
Farbe Weiß
Verschlusstyp Reißverschluss
Einwegprodukt Ja
Zertifizierungen/Konformität (Europa) ISO 9001, EN 1149-5
Gewicht (metrisch) 65 g/m2
Anzahl pro Packung 50 Packungen