missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Elektrochemische Standards, 0,5 M DIPA-HCL-ISA, Mettler Toledo™
Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Menge:
25 ml
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
250 Milliliter
Beschreibung
Der neue Natrium-Analysator bestimmt den Natriumgehalt in Lebensmitteln einfach und schnell. Reduzieren Sie die Zeit und den Aufwand für die Probenvorbereitung durch die Verwendung sicherer und kostengünstiger Chemikalien, während Sie speziell und ausschließlich Natriumionen messen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 0.5M DIPA-HCL-ISA |
| Verpackung | Cardboard |
| CAS | 108-18-9, 819-79-4, 7732-18-5 |
| Summenformel | C6H16ClNO2 |
| Farbe | Colorless |
| pH | 11.4 |
| Siedepunkt | Approx. 100°C |
| Lösungstyp | Calibration Solution |
| Industry Type | Verification |
| Menge | 250 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur