Learn More
Elektrochemische Standards, 0,5 M DIPA-HCL-ISA, Mettler Toledo™
Artikelnummer. 17814455 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 ml
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17814455 25 ml 1 Stück
17604125 250 ml 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17814455 Lieferant Mettler Toledo Lieferanten-Nr. 30064081
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit dem Natriumanalysator
Der neue Natrium-Analysator bestimmt den Natriumgehalt in Lebensmitteln einfach und schnell. Reduzieren Sie die Zeit und den Aufwand für die Probenvorbereitung durch die Verwendung sicherer und kostengünstiger Chemikalien, während Sie speziell und ausschl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 0.5M DIPA-HCL-ISA
Verpackung Karton
CAS 108-18-9, 819-79-4, 7732-18-5
Summenformel C6H16ClNO2
Farbe Farblos
pH 11.4
Siedepunkt Ca. 100 °C
Lösungstyp Kalibrierlösung
Industry Type Verifizierung
Menge 25 ml