Learn More
Fülllösung für Elektroden, Kaliumchlorid
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11543162 Alle ansehen Reagecon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11543162 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11543162 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. EFS3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.75 €
    50.56 € / 100 Milliliter
    Sparen 6.19 €
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignet für alle Blueline-Elektroden. Elektrodenfülllösung 3M KCl, Reagecon™ ist eine gebrauchsfertige Kaliumchloridlösung ohne Silberionen. Sie wird zur Lagerung von pH-Elektroden verwendet, wenn diese nicht in Gebrauch sind, um sicherzustellen, dass Elektroden schnelle Reaktionszeiten und genaue Ergebnisse liefern.
Glaselektroden müssen feucht gehalten werden. Wenn eine Elektrode während der Lagerung austrocknet, ist ein Regenerationsverfahren erforderlich, um die hydrierte Glasschicht und das Bezugssystem wiederherzustellen, damit die Elektrode wieder funktionsfähig wird. Das Befüllen des Lagerdeckels/Röhrchens mit Kaliumchloridlösung hydriert die Elektrode, was die Elektrodenleistung maximiert und die Elektrodenlebensdauer verlängert.
Spezifikation
Farbe Farblos
Material KCI in Wasser
Konzentration 3 mol/l
Zur Verwendung mit (Geräte) Alle Blueline pH-Elektroden
Typ Fülllösung für Elektroden
Art der Fülllösung 3M KCl ohne Silberionen
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 ml