Learn More
BTX™ MEANDER FUSION CHAMBER- 0.2mm GAP, pack of 4 (need
Speziell für die Zellfusion von Säugetieren, Pflanzen, Hefen, Pilzen und Mikroorganismen
Marke: BTX™ 450107
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Neuartiges Mikroslid-Design, das speziell für die Zellfusion von Elektrozellen verwendet wird.
- Leitfähige Metalllegierung mit zwei Primärstäben in einem Abstand von 0,2 mm.
- Entwickelt für die direkte Betrachtung der Dimer-Formation.
- Kompatibel mit BTX-Systemen wie ECM 2001+ und Gemini X2.
Spezifikation
Zellfusion, Hybridomproduktion, Pflanzenprotoplastfusion | |
Metalllegierung | |
Electrofusion accessory | |
Meander Fusion Chamber, 4 Pk. | |
4 x Meander Fusion Chambers | |
1 μsec. to 99 msec. | |
0,0078 in. | |
Non-sterile | |
AC Sine Wave, DC Square Wave |
ECM 2001 Generator | |
BTX Electrofusion | |
16VAC, 480VDC | |
Divergent | |
1 to 99 (depending on voltage) | |
4 Pk. | |
0,2 mm | |
Banana Plug to Micrograbber |