Learn More
Hanna Instruments™ Elektrolyt-Fülllösung
Artikelnummer. p-6895007
Click to view available options
Diaphragma:
Doppel
Einzeln
Konzentration:
3.5 M KCl
3.5 M Kcl + AgCl
Packungsgröße:
120 Milliliter
Artikelnummer. 10468442
Marke: Hanna Instruments™ HI7071
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Enthält 3.5 M KCl für Doppeldiaphragma und 3.5 M + AgCl für Einzeldiaphragma. Die Hanna Instruments™ Elektrolyt-Fülllösung gewährleistet optimale Messleistung mit einer pH- oder ORP-Elektrode mit einer einzelnen Diaphragma.
Fülllösung für pH- und ORP-Elektroden, die 3.5 M KCl enthält, speziell für Doppeldiaphragma-Elektroden und 3.5 M KCl + AgCl speziell für Einzeldiaphrag-Elektroden
  • Praktische 30 ml Flaschen
  • Deutlich markierte Flasche mit Verfallsdatum und Chargennummer
  • Vier 30 ml 3.5-M-KCl-Flaschen- (+ AgCl für Einzeldiaphragma)-Elektrolytlösung, die eine optimale Messleistung von Ihrer pH- oder ORP-Elektrode mit einem Diaphragma gewährleistet.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Konzentration 3.5 M Kcl + AgCl
Typ Elektrolytlösung
Art der Fülllösung Elektrolyt
Diaphragma Einzeln
Menge 4er-Packung
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3.5M KCl with AgCl Reference Electrolyte
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: silver chloride