Learn More
Mettler Toledo™ Innen-Elektrolyt 50mL fuer Stickoxid-Elektrode
Artikelnummer. 12639195 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
25 Milliliter
Artikelnummer. 12639195
Marke: Mettler Toledo™ 51340037
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für gasempfindliche Stickstoffoxid-Elektroden.
  • Menge: 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Farblos
Beschreibung Elektrolyt f. Stickoxide NOx, 25 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Gasempfindliche Stickstoffoxid-Elektroden
Art der Fülllösung Elektrolyt
Verpackung 25 mL
Menge 50 ml