Learn More
Elektrolyt, KCl, Standardlösung
Artikelnummer. 11910049
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11910049 250 ml 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11910049 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL03.1109.0250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verbessern Sie die Leistung und verlängern Sie die Lebensdauer der Elektroden. Kaliumchlorid-Elektrolyt-Standardlösung 3M, Chem-Lab ist eine Fülllösung für pH-Elektroden, die 224 g KCl pro Liter Wasser enthält. Sie wird zur ordnungsgemäßen Lagerung der Elektroden verwendet, um eine optimale Elektrodenleistung zu gewährleisten.
Bei Nichtgebrauch sollte die Glasspitze einer Elektrode nass gehalten werden, um eine Dehydrierung der pH-Sensormembran zu vermeiden, die die Reaktionszeit der Elektrode untergräbt. Elektroden werden am besten mit der Spitze in den Brückenelektrolyt (KCl 3 M) eingetaucht gelagert. Die meisten Elektroden verfügen über eine Schutzkappe, die vor dem Aufsetzen mit dieser Lösung gefüllt werden kann.
Spezifikation
CAS 7447-40-7
Geruch Geruchsneutral
Physikalische Form Flüssig
Summenformel ClK
Konzentration 224g KCl pro 1L H2O
MDL-Nummer MFCD00011360
Farbe Farblos
pH > 7
Siedepunkt 100 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) pH-Elektroden
Löslichkeit Wasserlöslich
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
IUPAC-Name Kaliumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
Menge 250 ml
ChEBI CHEBI:32588
Formelmasse 74,56 g/mol