missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Elektrolytlösung, 3 mol/l KCl, Mettler Toledo™

Artikelnummer. 17235664 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
Artikelnummer. Menge
17235664 250 mL
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17235664

Marke: Mettler Toledo 63056165

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mettler TOLEDO™ Lösungen für die Kalibrierung und Pflege von Elektroden.

  • Qualitätslösungen für genaue Ergebnisse
  • Die ordnungsgemäße Lagerung und Pflege von pH- und Redox-Elektroden gewährleistet eine lange Lebensdauer und genaue Ergebnisse
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Electrolyte Solution, 3mol/L KCl
CAS 7447-40-7
Summenformel ClK
MDL-Nummer MFCD00011360
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
IUPAC-Name Kaliumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Formelmasse 74.55
Menge 250 mL
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.