Learn More
Elektrolytlösung, LiCl, Mettler Toledo™
Artikelnummer. 11982535 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
6er-Pckg.
Packungsgröße:
180 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11982535 6er-Pckg. 180 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 11982535
Marke: Mettler Toledo 51350088
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Schmelzpunkt ≤100 °C
Farbe Farblos
Beschreibung LiCl 1M/EtOH electrolyte 6x30ml
pH 7
Physikalische Form Flüssig
Menge 6er-Pckg.
Lösungstyp Elektrolyt
Zusammensetzung 90 zu95 % Ethanol; Ethylalkohol, 5 zu 7.5%-Lithiumchlorid,1 zu 2.5 Butanon; Ethylmethylketon
Geruch Alkoholisch
Verpackung 6 x 30 ml
Dampfdruck 58 mbar
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Electrolyte LiCl 1 mol/l in ethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethanol, Lithiumchlorid, butanone