Learn More
Hirschmann™ Solarus™ elektronische Bürette
Artikelnummer. 11632249
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11632249 10 ml 1 Stück
10205991 20 ml 1 Stück
10093991 50 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11632249 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 9392010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1396.50 €
    1048.00 € / 1 Stück
    Sparen 348.50 €
    24% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Digitales, solarbetriebenes Display für einfaches Ablesen der Titrationsergebnisse. Hohe Genauigkeit mit doppeltem PTFE-Verbundkolben.
  • Für empfindliche manuelle Titration
  • Medienförderungsteile können bei 121 °C dampfsterilisiert werden
  • Freie Rotation
  • Medienumwälzsystem für einfaches und schnelles Entlüften ohne Reagenzienverlust
  • Solarmodule sind die Stromversorgung für das Display
  • Temperaturbereich -4 °C bis 50 °C
  • Individuelles Qualitätszertifikat mit Konformitätszertifikat
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 10 ml
Enthält Manuelle Drehung und PC-Verbindung
Typ Elektronische Bürette