Learn More
Macherey-Nagel™ Elektronische Öffnungszange
Artikelnummer. 12838595 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für 11 mm-Bördelkappen aus Aluminium
Für 20mm-Bördelkappen aus Aluminium
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12838595
Marke: Macherey-Nagel™ 735611
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Anzahl pro Packung Je 1
Typ Elektronischer Entdeckler
Zur Verwendung mit (Geräte) Für 11 mm-Bördelkappen aus Aluminium