Beschreibung
- Resolution is ±0.1°
- Accuracy is ±0.1° at level and plumb.
- Zero setting and hold.
- Operates on one 9 V battery (included).
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Digital Protractor |
| Display | Digital |
| Genauigkeit | ±0.1° |
| Akkutyp | 9 V |
| Beschreibung | Electronic/Digital Protractor |
| Bereich | 0° to 360° |
| Auflösung | ±0.1° |