Learn More
Karl Hecht™ Maxima-Minima-Thermometer, elektronisch , - 39, 9°C bis + 49,9 ºC
Artikelnummer. 10287721
Click to view available options
Display:
Hoch/niedrig, LED
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10287721
Marke: Karl Hecht™ 43656010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nützlich für die Messung von Temperaturspitzen und -tiefen in und über Situationen hinweg. Karl Hecht™ elektronisches Maximum-Minimum-Thermometer ist mit einer Vielzahl von Funktionen für den Innen- oder Außeneinsatz konzipiert.
  • Anzeige der höchsten/niedrigsten Temperatur.
  • Umschaltbar zwischen °C/°F.
  • Zubehör zum Aufhängen oder Aufstellen.
  • Extrem dünnes Kabel erleichtert das Einfädeln durch Fensterdichtung usw.
  • Wasserdichter Außensensor.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Messung von Innen- und Außentemperaturen
Länge (metrisch) Kabel 1.2 m
Display Hoch/niedrig, LED