Learn More
Eppendorf™ Elektronik Multipette™ BASIC-Inzahlungnahmeautomat
Artikelnummer. 15441920 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
E3
E3x
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
15441920 E3 1 Stück
15451920 E3x 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15441920 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 4987000339
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.00 €
    612.00 € / 1 Stück
    Sparen 48.00 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schafft ein vielseitiges Dosiersystem mit Ein-Knopf-Spitzenauswurf
  • Schafft ein vielseitiges Dosiersystem, das nach dem Verdrängungsprinzip funktioniert.
  • Kann jede Flüssigkeit pipettieren und dabei höchste Standards für präzise Ergebnisse gewährleisten.
  • Hochgeschwindigkeitsdispensierung mit motorisiertem Kolben
  • Automatisch Combitip™ advanced™ Spitzenerkennung
  • Abwurf der Spitzen auf Knopfdruck
  • Volumenbereich von 1 μl bis 50 ml
  • Li-Ionen-Batterie
  • Beleuchtete Anzeige
  • Enthält 2 Combitips advanced™ Sortimentspackungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Losspezifisches Zertifikat
Kompatible Spitzen Combitips Advanced
Verstellbarer Spitzenabstand Nein
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit CombiTip
Material Kunststoff
Modell E3
Anzahl Kanäle 1
Programmierbar Schrittbasiert
Sterilität Unsteril
Typ Motorisierte, repetitive Dosierpipette
Volumen (metrisch) 1 μl bis 50 ml
Enthält E3 Mehrfachdosierbereich
Steckertyp AU/EU/GB/US
Elektrische Anforderungen 100/240 V, 50/60 Hz
Spannung 100/240 V