Learn More
Ebro Electronic™ TPX 330 Sonde
Artikelnummer. 10717093
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-100°C bis +500 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) unitSize
10717093 -100°C bis +500 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10717093 Lieferant Ebro Electronic™ Lieferanten-Nr. 13415439
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sonde für TFX 430/GFX 460
PT 100, 4 Leiter Klasse A, Lemo Größe 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EMV-Richtlinie 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS-Richtlinie 2011/65/EU; Elektromagnetische Verträglichkeitsverordnung 2016 BS EN 61326-1:2013; Verordnung zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten 2012; EN 13485
Durchmesser (metrisch) Sonde 8 mm
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen:Labor, Temperaturüberwachung, Messung von Luft, Flüssigkeiten, duktilen Substanzen, aggressiven Medien und Oberflächen
Höhe (metrisch) 54 mm
Art der Immersion Gesamt oder teilweise
Länge (metrisch) 355 mm
Material Edelstahl, Kunststoff
Modell TFX 430 & TPX 330
Sondentyp PT 100-geschützt
Auflösung 0,01 °C von −10,00 °C bis °199,99 °C, Restbereich °0,1 °C
Gewicht (metrisch) 0.4 kg
Produkttyp Sonde
Temperaturbereich (metrisch) -100°C bis +500 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) AG 130, AG 140, AG 150, AX 110, TPX 130, TPX 230, TPX 330, TFX 430
Breite (metrisch) 162 mm