Learn More
Memmert™ Elektropolierte Edelstahlgitter
Artikelnummer. 12058932 Alle ansehen Memmert Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Ofenmmodelle 450 und 750
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
12058932 Ofenmmodelle 450 und 750 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12058932 Lieferant Memmert™ Lieferanten-Nr. E20182
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal für den Rampenbetrieb mit schnellen Temperaturänderungen während Inkubation, Züchtung oder Lagerung.
  • Für die Verwendung mit Kompressor-gekühlten Inkubatoren Modelle 450 und 750
  • Das Gittermuster ermöglicht Luftzirkulation
  • Hergestellt aus elektropoliertem Edelstahl
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Ofenmmodelle 450 und 750
Typ Gitter
Material Edelstahl