Learn More
BTX™ Electroporation Cuvettes Plus™
Artikelnummer. 15437270
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
90 μl
400 μl
800 μl
Breite (metrisch) Spalt:
1 mm
2 mm
4 mm
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Grau
Menge:
10 Packungen
24/Packung, je 100
50 Packungen
Packungsgröße:
10 Stück
2400 Stück
50 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Breite (metrisch) Spalt Verschlussfarbe Menge Packungsgröße
15437270 90 μl 1 mm Grau 50 Packungen 50 Stück
15477270 90 μl 1 mm Grau 10 Packungen 10 Stück
15407280 90 μl 1 mm Grau 24/Packung, je 100 2400 Stück
15487270 400 μl 2 mm Blau 10 Packungen 10 Stück
15417280 400 μl 2 mm Blau 24/Packung, je 100 2400 Stück
15447270 400 μl 2 mm Blau 50 Packungen 50 Stück
15497270 800 μl 4 mm Gelb 10 Packungen 10 Stück
15427280 800 μl 4 mm Gelb 24/Packung, je 100 2400 Stück
15457270 800 μl 4 mm Gelb 50 Packungen 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15437270 Lieferant BTX™ Lieferanten-Nr. 450124
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Elektroporation Cuvettes Plus™ zur Verwendung bei der Elektroporation und Elektrofusion von Bakterien-, Hefe-, Insekten-, Pflanzen- und Säugetierzellen.
  • Küvetten und Sicherheitsständer schützen sowohl den Anwender als auch die Probe
  • Kompatibel mit vielen lieferbaren Elektroporatoren
  • Die Küvetten sind mit eingebetteten, polierten Aluminiumelektroden versehen und werden zur Gewährleistung der Sterilität mit Gammastrahlen bestrahlt.
  • BTX™ Küvetten können hohe Feldstärken von bis zu 25,0 kV/cm erreichen.
  • Es stehen drei Elektrodenabstandsgrößen zur Verfügung: 1 mm für Bakterien und Hefen, 2 mm für alle Zelltypen und 4 mm für Säugetierzellen.
  • Runde Küvettendeckel sind auslaufsicher und ermöglichen ein schnelles und einfaches Abnehmen mit einem Finger.
  • Ein Küvettengestell mit 20 Positionen ist erhältlich – muss separat bestellt werden.
  • BTX™ Einwegküvetten Plus sind wartungsfrei
    • Nach Gebrauch einfach sorgfältig entsorgen.
Bei den 10er- und 50er-Packungen sind die Küvetten einzeln in einer Verpackung verpackt, die eine Einwegküvette und eine sterile Transferpipette enthält, die eine schnelle und einfache Entnahme der Probe nach der Elektroporation ermöglicht.
Bei Großpackungen werden die Küvetten in 24 Beuteln verpackt, wobei jeder Beutel 100 Küvetten enthält, ohne Transferpipetten.
Spezifikation
Sterilität Steril
Typ Elektroporationsküvette
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Kapazität (metrisch) 90 μl
Material Poliertes Aluminium
Verschlussfarbe Grau
Enthält 50 x einzeln verpackte Küvetten, sterile Pipette zum Entfernen der Probe nach der Elektroporation
Menge 50 Packungen
Breite (metrisch) Spalt 1 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) BTX Generatoren, BIORAD Gene Pulser und Mikro-Pulser-Systeme
Zur Verwendung mit (Anwendung) Elektroporation von Bakterien