Learn More
BTX™ Elektroporationskammern::Flatpack-Kammern
Artikelnummer. 15407260
Click to view available options
Größe (metrisch) Abstand:
0,56 mm
1,83 mm
Volumen (metrisch):
80 μl
1,5 ml
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 15407260
Marke: BTX™ 450109
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Flatpack Electroporation Chambers for prokaryotic (suspension) cell electroporation applications as well as high efficiency stem cell (eukaryotic) transfection.
  • Drei Modellgrößen erhältlich
  • Einzeln verpackt, gammabestrahlt
  • 50/Pk.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bakterielle Transformation, Hefetransformation, Stammzelltransfektion
Zur Verwendung mit (Geräte) AgilePulse max, ECM630, ECM 830, Gemini X2, ECM 2001+ Generator
Material Edelstahl, Mylar-Kunststoff
Produktlinie BTX-Elektroporation
Produkttyp Flatpack-Kammern
Elektroporationskammer Kann in Sicherheitsständern für Flatpack-Kammern (47-0208 und 47-0209) verwendet werden.
Menge 50 Pk.
Größe (angloamerikanisch) Lücke 0,072 in.
Größe (metrisch) Abstand 1,83 mm
Volumen (metrisch) 1,5 ml
Sterilität Steril
Anschlusstyp Kammerkabel
Schnittstelle Digitaler Anwender
Pulse Form Exponenzielle Zerfallwelle, Rechteckwelle
Hochdurchsatz-Kompatibilität Transfektion in großen Mengen