Learn More
BTX™ Elektroporationskammern::Flatpack-Kammern
Beschreibung
- Drei Modellgrößen erhältlich
- Einzeln verpackt, gammabestrahlt
- 50/Pk.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bakterielle Transformation, Hefetransformation, Stammzelltransfektion |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | AgilePulse max, ECM630, ECM 830, Gemini X2, ECM 2001+ Generator |
| Material | Edelstahl, Mylar-Kunststoff |
| Produktlinie | BTX-Elektroporation |
| Produkttyp | Flatpack-Kammern |
| Elektroporationskammer | Kann in Sicherheitsständern für Flatpack-Kammern (47-0208 und 47-0209) verwendet werden. |
| Menge | 50 Pk. |
| Größe (angloamerikanisch) Lücke | 0,072 in. |
| Größe (metrisch) Abstand | 1,83 mm |
| Volumen (metrisch) | 1,5 ml |
| Mehr anzeigen |