Learn More
BTX™ PETRI DISH ELECTRODE 2mm gap 90 mm well dish
Wird mit einer 100-mm-Petrischale für anhaftende Zellen oder Gewebe aus einem Petrischale mit Elektroporaten verwendet
Marke: BTX™ 450100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Wird mit einer 100-mm-Petrischale verwendet, die als Elektroporationskammer dient
- Kompatibel mit BTX-Elektroporationssystemen wie Gemini X2 und ECM 2001+
- 2 mm Spaltmaß
- Edelstahl
Spezifikation
Adhärente Säugetierzelltransfektionen, pflanzliche Gewebezelltransfektionen | |
Edelstahl | |
Electroporation accessory | |
Petri Dish Electrode | |
Petri Dish Electrode and connection cables. | |
0,078 in. | |
4 bis 50 ml | |
Banana Cables |
ECM 830, ECM 630, ECM 2001 Generator | |
BTX Electroporation | |
0/2000V | |
Homogenous | |
1 Ea. | |
2 mm | |
Non-sterile | |
Exponential Decay Wave, Square Wave |