Learn More
Honeywell Safety Products™ Electrosoft Composite Class 0 Handschuhe
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für elektrische Arbeiten mit einer maximalen Spannung von 1000 Volt.
- Kann ohne Lederhandschuh verwendet werden.
- Die Außenschicht aus orangefarbenem Polychloropren-Elastomer bietet eine hervorragende mechanische Beständigkeit.
- Die Innenschicht besteht aus dielektrischem Naturlatex.
- Chlorierte Innenseite für guten Komfort.
- Kategorie RC, mit mechanischem Schutz.
- Gemusterte Oberfläche für gute Griffigkeit unter feuchten Bedingungen.
- Anatomisch geformt für eine gute Flexibilität.
Spezifikation
Spezifikation
| Lichtbogen | ATPV 61.4 cal/cm2 |
| Zertifizierung/Konformität | CE-KATEGORIE III Irreversible Gesundheitsgefahren, EN 60903-2003, CEI 903-2002, EC-Kategorie PSA 3, EC-Zertifikatsnummer 7018, EC-Bescheinigungsnummer 7018 |
| Klassifikation | 0 |
| Reinigung | Mit Wasser und Seife waschen. Trocknen bei Temperaturen unter 65 °C bei Umgebungsfeuchte |
| Beschichteter Bereich | Außen |
| Beschreibung | Box-Test: 4 KA/15 cm und 7 kA/30 cm |
| Coating Material | Polychloropren |
| Farbe | Orange |
| Oberflächenbehandlung außen | Gemusterte Handfläche |
| Material | Latex, Polychloropren |
| Mehr anzeigen |