Learn More
Brady™ Spannungsableitende Polyesteretiketten für Leiterplatten für M6/M7-Drucker
Artikelnummer. 17848244
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,25 x 0,25 in.
0,25 x 1,5 in.
0,25 x 0,75 in.
0,275 x 0,5 in.
0,2 x 0,5 in.
0,2 x 0,65 in.
0,375 x 1 in.
0,5 x 1 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Höhe (metrisch):
5,08 mm
6,35 mm
6,99 mm
9,53 mm
12,7 mm
Packungsgröße:
500 Stück
750 Stück
Artikelnummer. 17848244
Marke: Brady™ 174192
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses flache B-473 Material besteht aus Polyimid und Polyester mit spannungsableitenden Eigenschaften.
  • Erfüllt den empfohlenen Bereich für antistatische oder elektrisch leitfähige Verpackungsmaterialien gemäß ANSI/ESD S541-2008
  • Erfüllt die UL-Norm 969 für Etiketten und Kennzeichnungssysteme; CSA-Zulassung, RoHS-konform
  • Der Flächenwiderstand liegt im empfohlenen Bereich für antistatische oder elektrisch leitfähige Verpackungsmaterialien
  • Hergestellt aus B-473 Polyester-Material
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-zugelassen, UL-anerkannt
Klebstofftyp Antistatisch
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Format Ausgestanzt
Material Polyester
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Leiterplatten, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Latexfrei Nein
Menge 750 Etiketten
Form Quadratisch
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +356 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +180°C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0034 in.
Dicke (metrisch) 0.09 mm
Dimensions (LxW) 0,25 x 0,25 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,25 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,25 in.
Breite (metrisch) 6.35 mm
Höhe (metrisch) 6,35 mm
Alternate Part Number M6-1-473