Learn More
Electrothermal™ Heizstrahler
Vereint die Vorteile eines normalen Gasbrenners mit einer reinigungsfreundlichen Anwendung. Electrothermal™ Elektrische Bunsenbrenner eignen sich optimal zum kontaktfreien Erwärmen von Reagenzgläsern, Porzellantiegeln, kleinen Kolben und Bechern, unabhängig von deren Form.
Marke: Electrothermal BA6101
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.12500kg
Beschreibung
- Konisch geformtes Heizelement leitet die Strahlungshitze in die Vertiefung oben
- Schutzkappe oben lenkt die Hitze von den Händen weg
- Luftzirkulation aus dem belüfteten Gehäuse kühlt den Boden soweit, dass er im Betrieb angefasst werden kann
- Brenner verbraucht nur 400 W Strom
- Empfohlene Steuerung ist der MC5
Spezifikation
230 V | |
Konisch | |
Heizstrahler | |
50/60 Hz |
230 V, 50/60 Hz, 400 W | |
400 w | |
Erhitzen von Teströhrchen, Tiegeln, Messbechern |