Learn More
Cole-Parmer™ Temperaturfühler für Cole-Parmer™ RS-250D-S Rüttelreaktionsstationen
Artikelnummer. 11889570
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
OMCA Digi-Mantle, STEM RS9000
OS1025
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11889570 OS1025 1 Stück
11767863 OMCA Digi-Mantle, STEM RS9000 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11889570 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 3663070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00 €
    206.75 € / 1 Stück
    Sparen 5.25 €
    2% Rabatt
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit dieser Temperatursonde sorgen Sie für einen reibungslosen Betrieb Ihrer Reaktionsstation.
  • Geeignet zur Verwendung mit Cole-Parmer™ Reaktionsstationen der Serien Integrity 10, RS-200 oder RS-250.
  • 1 Jahr Garantie.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) OS1025
Typ Temperaturfühler