Learn More
Skytec Elements™ Elements EMG133 Safety Gloves
Artikelnummer. p-200110060
Change view
Click to view available options
Größe:
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X Large
Packungsgröße:
10 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
30274568 Small 10 Paare
30274503 Mittel 10 Paare
30274605 Groß 10 Paare
30274644 Extragroß 10 Paare
30274639 Größe 2X Large 10 Paare
5 options
Artikelnummer. 30274568
Marke: Skytec Elements™ EMG00133BD
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
A very supple, stretchable and comfortable general handling glove. Ideal for precise operations requiring excellent dexterity in dry or greasy conditions.
  • Multi-Purpose Polyester / Polyurethane Palm Coated Glove
  • Durable polyurethane palm coating resists rips and abrasion
  • Excellent grip in dry handling conditions
  • Breathable liner keeps hand cool and helps to reduce perspiration
  • Lint free
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Bauweise Seamless Knit
Coating Material Polyurethane
Farbe Black
Oberflächenbehandlung außen Partially Textured
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Polyester
Produkttyp Work Glove
Größe Small
Auskleidungsmaterial Polyester
Länge (metrisch) 250 mm